Documentos
19-0180
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
CP
Sinônimo(s):
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Fórmula linear:
MgCO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
CP
forma
powder
disponibilidade
available only in Japan
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
chave InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3