18-1400
Lithium carbonate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
9.0-11.0 (1 g/L)
pf
618 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informações sobre genes
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves