15-1200
Iron(III) chloride solution
CP, 38%
Sinônimo(s):
Ferric chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
CP
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidade
available only in Japan
concentração
38%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?