15-1140
Cloreto de ferro(III)
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Cloreto férrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
pressão de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidade
available only in Japan
p.e.
280-285 °C (lit.)
pf
37 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?