15-1080
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidade
available only in Japan
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
pf
100 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1