13-1920
Peróxido de hidrogênio
SAJ first grade, ≥30.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
disponibilidade
available only in Japan
concentração
≥30.0%
densidade
1.13 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1