12-1620
Guaiacol
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
2-metoxifenol, Éter monometílico catecol, Éter monometílico de pirocatecol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
4.27 (vs air)
pressão de vapor
0.11 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
pb
205 °C (lit.)
pf
26-29 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 23.3 g/L at 25 °C
densidade
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
chave InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges