Documentos Principais
11-0700
Sigma-Aldrich
Reagente de fenol segundo Folin-Ciocalteu
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
disponibilidade
available only in Japan
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chunpeng Wan et al.
Pharmacognosy magazine, 7(25), 40-45 (2011-04-08)
Extraction temperature influences the total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC) of medicinal plant extracts to a great extend. TPC and TFC are the principle activity constituents present in the plant. The effects of extraction temperature on TPC, TFC