09-1812
Éter dietílico
≥99.5%
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
28.5 psi
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
Lim. expl.
36.5 %
disponibilidade
available only in Japan
Impurezas
<100 ppm water
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-49.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-45 °C