09-0750
Ethyl acrylate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Acrylic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
31 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
721 °F
Lim. expl.
12.1 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
pb
99 °C (lit.)
pf
−71 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup