07-1885
1,4-Dichlorobenzene
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
5.07 (vs air)
pressão de vapor
1.03 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
sheet
disponibilidade
available only in Japan
pb
173 °C (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
densidade
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
chave InChI
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves