Documentos Principais
8.03226
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Dichlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
1,4-(Cl)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
147.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-400-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.8 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
>500 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.7-5.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 0.06 g/L in H2O)
p.e.
173-175 °C/1013 hPa
pf
52-54 °C
temperatura de transição
flash point 66 °C
solubilidade
0.08 g/L
densidade
1.23 g/cm3 at 70 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
chave InChI
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2