05-5580
Congo Red
JIS special grade
Sinônimo(s):
Congo Red 4B, Cosmos Red, Cotton Red B, Cotton Red C, Direct Red 28, Direct Red R, Direct Red Y
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
disponibilidade
available only in Japan
pf
>360 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;;
chave InChI
IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges