05-5340
Cobalt standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Co+2
Sinônimo(s):
Cobalt(II) nitrate solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 mg/mL Co+2
1000 ppm Co+2
pH
>3
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
cadeia de caracteres SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
chave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3