Documentos Principais
05-2340
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
JIS special grade, 98.0-102.5%
Sinônimo(s):
Ceric sulfate tetrahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Ce(SO4)2 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
404.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
JIS special grade
Ensaio
98.0-102.5%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
disponibilidade
available only in Japan
pH
1.6 (20 °C, 10 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
chave InChI
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)