grau
JIS special grade
disponibilidade
available only in Japan
pf
225 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
chave InChI
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3