01-2670
Aluminum chloride hexahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
Ensaio
≥97.0%
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
disponibilidade
available only in Japan
pH
2.5-3.5 (20 °C)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?