01-1410
Activated carbon
SAJ first grade
Sinônimo(s):
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
forma
powder, crystals or granules
temperatura de autoignição
842 °F
disponibilidade
available only in Japan
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3