Documentos Principais
XX801GS25
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump 1/4 in. ID Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
silicone
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Comprimento
7.6 m (25 ft)
Diâmetro
2.5 mm
Características e benefícios
The Mini holder and Tubing for Easy-Load Pump 1/4 in. ID Silicone is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
Nota de preparo
Sterilization Method
Autoclavable
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany