Key Documents
XX6320002
Millipore
Battery Charger, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
About This Item
Código UNSPSC:
41104424
NACRES:
NB.11
entrada CA/CC
115 V, 60 Hz
Nível de qualidade
entrada
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
115 V DC rechargeable nickel-cadmium battery
Aplicação
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms