Documentos Principais
XX1014745
Millipore
Frasco de gargalo esmerilhado Millipore para filtração a vácuo
Millipore Ground Joint Flask for Vacuum Filtration
4L
Sinônimo(s):
Frasco de filtração
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
capacidade do frasco
4 L
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Frasco de gargalo esmerilhado Millipore, 4 l
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suporte de filtro All-Glass da Millipore e o kit MilliSolve da Millipore.
Aplicação
4 l
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Can you provide the dimensions or the bottom dimensions of flask XX1014745?
    1 answer
    1. The dimensions of the flask are as follows:
      - Height: 365 mm
      - Bottom of flask: 205 mm
      - Inner opening: approximately 29 mm
      - Outer opening: approximately 36.5 mm
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review