Documentos Principais
XX1012502
Millipore
Base e rolha de vidro Millipore para filtração a vácuo
25 mm, Glass frit support
Sinônimo(s):
Base de vidro para filtração, Base de vácuo Millipore
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone stopper (parylene treated)
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
25 mm
área de filtração
2.5 cm2
conector
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Base e rolha de vidro, 25 mm, suporte de frita de vidro
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro de vidro, de 25 mm, para microanálise da Millipore.