Documentos
VPMSKITNB9
Millipore
Kit de proteção Pro Micro Viresolve®
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
Sinônimo(s):
Viresolve® Pro Shield Micro Kit
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
molded polypropylene component(s)
polyethersulfone membrane
white device (magenta band)
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Viresolve®
Parâmetros
3.5 bar max. inlet pressure (50 psig)
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
A × Diâmetro
3.83 cm (1.51 in.) × 3.07 cm (1.21 in.)
Altura
3.83 cm (1.51 in.)
Diâmetro
3.07 cm (1.21 in.)
área de filtração
3.1 cm2
Impurezas
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
conector
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
female Luer inlet fitting
male Luer outlet (Slip)
male Luer outlet fitting
aplicação(ões)
(Process development studies, Viral clearance evaluations)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O kit Viresolve Pro PD é ideal para realizar seus estudos de avaliação, otimização e dimensionamento. Cada kit contém 9 microdispositivos de uma combinação de camadas de membrana*, um guia do usuário e certificado de qualidade. A ventilação evita o bloqueio de ar dentro do dispositivo.
* Viresolve Os dispositivos Pro são construídos com duas camadas de membrana. Cada dispositivo Viresolve Pro Micro é embalado em embalagens do tipo blíster e rotulado com o lote do dispositivo e o número do lote/rolo da membrana da camada superior.
Características e benefícios
  • Dispositivos de pequena escala para estudos de desenvolvimento, otimização e validação de processos
  • Pré-filtros adsortivos baseados em membrana para remover agregados de proteínas e outras espécies incrustantes
  • Nove unidades por kit (um lote de membrana)
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com materiais que atendem aos critérios de filtro "sem liberação de fibras", conforme definido em 21 CFR 210.3 (b) (6).
Nota de análise
TOC/Condutividade
Após a esterilização e uma descarga controlada de água de 50 l/m², as amostras exibiram menos de 500 ppb de TOC por USP <64> e menos de 1,3 µS/cm por USP. <64>.
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.