Documentos Principais
TU-5ML-RU
Millipore
Anti-E (clone MS-16/MS-21/MS-63), reagente de determinação de grupo sanguíneo para uso em pesquisa
BIOSCOT Anti-e from the clone MS-16/MS-21/MS-63, Human IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
fonte biológica
human
forma do anticorpo
unpurified
clone
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
forma
liquid
embalagem
pkg of 5 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT
concentração
15-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Contém 0,1% (p/v) de azida sódica. Filtrado através de um filtro terminal de 0,22 μm. Prazo de validade: 36 meses a partir da data de filtração. Apenas para uso em pesquisa in vitro não clínica.
Aplicação
Embalado e etiquetado
Para uso em técnicas de tubo, lâmina, microplaca, gel e coluna
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2