TNK1
mPAGE® Replacement Tank
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
Sinônimo(s):
electrophoresis tank, mini gel tank
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 pack
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Compatibilidade
Protocolos
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introdução ao PAGE. Aprenda sobre o histórico e o protocolo SDS-PAGE para a separação de proteínas com base no tamanho em um gel de poliacrilamida.