TMTP09030
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 5,0 μm
Isopore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Isopore Membrane Filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore™
Millipore
Parâmetros
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
20 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore™
tamanho de poro
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Aplicação
- Parasitology
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
Atenção
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13