Documentos Principais
TMTP01300
Millipore
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 5,0 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Isopore Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore
Millipore
Parâmetros
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diâmetro
13 mm
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
20 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore
tamanho de poro
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Parasitology
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
Atenção
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13