Documentos Principais
SYMBFSI01
Millipore
Steritest® Symbio Flat Seal
For isolator integration of Steritest® Symbio ISL pump
Sinônimo(s):
Pump integration gasket
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyoxymethylene seal
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
fabricante/nome comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio pump
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
The Steritest® Symbio flat seal is an accessory for the Steritest® Symbio ISL pump. Steritest® Symbio ISL Pumps are used for reliable, faster, and easy sterility testing inside an isolator. The flat seal is used to seal the housing top part and the isolator table to ensure airtightness.
Aplicação
Steritest® Symbio flat seal is an accessory for the Steritest® Symbio ISL pumps for streamlining the workflow and increasing safety during sterility testing.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany