Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SYMBCHI01
Millipore
Steritest® Symbio communication hub holder
For isolators, for use with Steritest® Symbio Pump
Sinônimo(s):
Hub Mount
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel (epoxy paint)
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio Pump
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
The Steritest® Symbio communication hub holder for isolators is an accessory which allows to attach the Steritest® Symbio Pump communication hub under the isolator table: left, right, center. The depth can also be adjusted.
Aplicação
Steritest® Symbio communication hub holder for isolator is an accessory for streamlining your workflow and increasing safety during sterility testing.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany