Documentos Principais
SX0650
Supelco
Sodium Molybdate, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Sodium Molybdate, Dihydrate, Disodium Molybdate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MoNa2O4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
241.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-551-7
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
Ensaio
99.5-103.0%
Formulário
powder
cor
white
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
pf
687 °C
solubilidade
840 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
chave InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Ammonium (NH4)0.001% maxAssay99.5-103.0%Chloride (Cl)0.005% maxColorWhiteFormPowderHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSulfate (SO4)0.015% maxpH of a 5% solution at 25°C7.0-10.5
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1