Documentos Principais
SX0550
Supelco
Sodium Fluoride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Sodium Fluoride, Disodium Fluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
FNa
Número CAS:
Peso molecular:
41.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-667-8
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
pressão de vapor
1 hPa ( 1077 °C)
Ensaio
≥99.5% (precipitation titration)
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
≤0.04% Free alkali (as NaOH)
≤0.05% Free acid (as hydrofluoric acid)
≤0.1% Sodium fluosilicate (Na2SiF6)
perda
≤0.2% loss on drying, 150°C
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
pf
996 °C
solubilidade
soluble 42 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
traços de cátion
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay (precipitative titration)99.5% minChloride (Cl)0.003% maxCopper (Cu)0.0002% maxFree acid (as hydrofluoric acid)0.05% maxFree alkali (as NaOH)0.04% maxHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (150°C)0.2% maxPotassium (K)0.02% maxSodium fluosilicate (Na2 Si F6)0.1% maxSulfate (SO4)0.01% maxSulfite (SO2)0.005% max
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1