SW19A47FH3
Milligard® 1.2 µm, OptiScale® Capsule
filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47, pore size 1.2 μm
Sinônimo(s):
Optiscale Capsule Filter Milligard 1.2 μm 3/4 in. TC-1/4 in. HB
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polycarbonate
polypropylene support
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
OptiScale® 47
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
OptiScale®
Parâmetros
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
prefiltration: suitable
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
17.7 cm2
diâm. conexão de entrada
3/4 in.
diam. conexão de saída
1/4 in.
Impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
matriz
Milligard®
tamanho de poro
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
conector
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
Descrição geral
Características e benefícios
Outras notas
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparo
3 autoclave cycles of 60 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análise
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2