SV06A47FF3
Multimedia Durapore® 0.5/0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.22 μm
Sinônimo(s):
Optiscale Durapore Multimedia 0.5/0.22 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Materiais
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polycarbonate
polypropylene support
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
OptiScale® 47
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
OptiScale®
Parâmetros
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
7.4 cm (2.91 in.)
Largura
2.75 in.
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
17.7 cm2
diâm. conexão de entrada
3/4 in.
diam. conexão de saída
3/4 in.
Impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
matriz
Multimedia Durapore®
pore size
0.5/0.22 μm pore size
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
conector
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Outras notas
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparo
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Nota de análise
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3