Documentos Principais
ST1709
Sigma-Aldrich
Anti-SKP1A Mouse mAb (1H8)
liquid, clone 1H8, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-S-Phase Kinase-Associated Protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
1H8, monoclonal
application:
reatividade de espécies:
human
citations:
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H8, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Skp1(21402)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~18 kDa SKP1A protein.
Recognizes the ~18 kDa SKP1A protein in HeLa cells.
This Anti-SKP1A Mouse mAb (1H8) is validated for use in Immunoblotting for the detection of SKP1A.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 53-161 human SKP1A, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.