AB5458
Anti-Neprilysin Antibody (Neutral Endopeptidase, Nep)
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
neprilysin, Neprilysin, Enkephalinase, enkephalinase, atriopeptidase, Atriopeptidase, Neutral Endopeptidase, NEP, Endopeptidase 24.11, CD10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MME(4311)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
A previous lot of this antibody was used on Western Blotting.
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used on Immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Kidney tissue.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1