Key Documents
ST1637
Sigma-Aldrich
Anti-ITGA7 Mouse mAb (8G2)
liquid, clone 8G2, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Integrin α7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G2, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA7(3679)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~120-125 kDa ITGA7 protein.
Recognizes the ~120-125 kDa ITGA7 protein in Jurkat cells.
This Anti-ITGA7 Mouse mAb (8G2) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of ITGA7.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 478-578 human ITGA7, espressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
Jurkat cells
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Jyoti Gautam et al.
Stem cell research & therapy, 8(1), 28-28 (2017-02-09)
Laminin, a major basement membrane component that has direct contact with pericytes under physiological conditions, actively regulates the proliferation and differentiation/fate determination of pericytes. Recently, two types of pericytes (type I and type II) with different molecular markers and functions