Documentos Principais
MAB1233
Sigma-Aldrich
Anti-Estradiol Antibody, clone 6E1
ascites fluid, clone 6E1, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6E1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
Especificidade
Estradiol-6-BSA
Aplicação
Detect Estradiol with Anti-Estradiol Antibody, clone 6E1 (Mouse Monoclonal Antibody), that has been shown to work in ELISA.
Immunoassay.
Final working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Ligação
Replaces: CBL69
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in convenient aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1