ST1053
Anti-20S Proteasome Core Subunits Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
diluted serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
yeast, human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSMB2(5690)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:1000-1:10,000, see application references)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1:100)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
HeLa cells, RSV 3T3 mouse fibroblasts, or yeast whole cell lysates