SSWP02500
Filtro de membrana MF-Millipore™, tamanho de poro 3 µm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 3,0 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
6%
índice de refração
n/D 1.495
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
3.0 μm pore size
83 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os filtros MF-Millipore sem o tensoativo Triton contêm quantidades mínimas de agente umidificante e têm menor teor de extraíveis em água que os filtros MF-Millipore padrão.
Características e benefícios:
- Filtro versátil para aplicações de monitoramento biológico e ambiental
- Disponível em diversos tamanhos de poro, na cor preta ou branca, com ou sem uma superfície reticulada
- Compatível com métodos de esterilização com óxido de etileno, radiação gama e autoclave
Aplicação
- CQ de tanques de retenção de fluidos
- Monitoramento de fluidos
- Monitoramento de ar
- Coleta de partículas
- Análise de partículas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3