TTTP02500
Filtro de membrana Isopore
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 2,0 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore™
Millipore
Parâmetros
0.0268 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
932 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~180 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
23 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore™
tamanho de poro
2.0 μm pore size
5.9 % porosity
ponto de bolha
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios:
•A estrutura da membrana retém as partículas na superfície, simplificando a contagem e análise
•As membranas Isopore não coram, resultando em pouca interferência do fundo
•Não higroscópicas, o que permite uma secagem rápida e reduz o tempo de análise da amostra
•Material translúcido que não requer clarificação para microscopia óptica de transmissão; também disponível na opção marrom
Aplicações:
monitoramento do ar, microscopia epifluorescente, ensaios de quimiotaxia
Aplicação
- Quimiotaxia
- Bioensaios
- Citologia
- Monitoramento de ar
- Análise de microplásticos
Atenção
Artigos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.