Documentos Principais
SN3HA47FF3
Millipore
Optiscale® Filtro de cápsula Polygard® CN Durapore
filtration area 17.7 cm2, pore size 30.0 μm
Sinônimo(s):
Optiscale Capsule Polygard -CN 30 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiais
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene
polypropylene support
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
fabricante/nome comercial
OptiScale®
Parâmetros
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
17.7 cm2
diâm. conexão de entrada
3/4 in.
diam. conexão de saída
3/4 in.
Impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matriz
Polygard®-CN
tamanho de poro
30.0 μm nominal pore size
30.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
conector
inlet sanitary flange
19 mm (3/4 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula
Características e benefícios
Formato: Camada simples
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso:
  • Retenção de organismos: Bacteriana
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Purificação de proteínas
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide as seções de instalação e umidificação do Guia do usuário do OptiScale® 47 Capsulle Filter com Polygard® CN Media
  • Declaração de armazenamento: Armazene na embalagem original em temperatura ambiente
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis
Nota de preparo
Método de esterilização
3 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥100 ml de água
Informações legais
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany