Documentos Principais
SLVV033RS
Millipore
Unidade de filtro Millex-VV (esterilizada)
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinônimo(s):
Millex-VV Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
modified acrylic housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; γ-irradiated
linha de produto
Millex
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
(bidirectional)
medical device
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtro Millex-VV (estéril) é um dispositivo médico que deve ser usado como filtro de seringa para esterilizar e clarificar soluções de baixo volume em aplicações de tratamento direto do paciente e misturas farmacêuticas.
Aplicação
  • Benefícios clínicos: Remoção de microorganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos maiores que o tamanho nominal do poro da membrana de soluções para uso clínico.
  • Farmácia hospitalar: Filtração e/ou clarificação estéril de pequenos volumes de produtos farmacêuticos proteicos, agentes de imagem diagnóstica, quimioterápicos, soluções aquosas ou água durante a preparação da mistura.
  • Tratamento direto do paciente: Esterilização e/ou remoção de partículas de anestésico peridural e de outros líquidos anestésicos, bem como de soluções de irrigação usadas em procedimentos oftálmicos, óticos e outros procedimentos cirúrgicos.
Características e benefícios
  • Suporte bidirecional da membrana de filtro
  • Remove microorganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos maiores que o tamanho nominal dos poros
  • Uso único, não pirogênico e não tóxico
  • Filtro de membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) vedado em um invólucro de copolímero acrílico modificado (MMA)
  • Compatível com a maioria das soluções aquosas
  • Com marcação CE
Outras notas
Os dispositivos destinam-se apenas ao uso médico e profissional de laboratório.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany