SHF1200225
Hi-Flow™ Plus HF12002
backing thickness 2 mil, width 25 mm, pack of 1 slit roll
Sinônimo(s):
Membrana Hi-Flow™ Plus 120, AF, Hi-Flow, membrana de fluxo lateral, membrana de imunoensaio, membrana de nitrocelulose
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 slit roll
Nível de qualidade
Parâmetros
120 sec/4 cm capillary flow rate
espessura do revestimento
2 mil
C do rolo
100 m (328 ft)
Largura
25 mm
Aplicação
- A membrana Hi-Flow™ Plus é uma matéria prima crítica adequada para uso em uma ampla gama de aplicações de teste de fluxo lateral, incluindo testes de doenças infecciosas (COVID-19, HIV, influenza, malária, ISTs etc.), bem como na saúde das mulheres’, detecção de biomarcadores, teste de drogas de abuso, desenvolvimento de medicamentos, testes ambientais, aplicações agrícolas, segurança alimentar, testes de qualidade de produtos e saúde animal. As membranas
- Hi-Flow™ Plus são compatíveis com todas as técnicas de teste de fluxo lateral, incluindo ensaios de detecção competitivos, de sanduíche e multiplexados.
- Elas são otimizadas para uso em testes tanto qualitativos quanto quantitativos e são altamente compatíveis com partículas detectoras de fluxo lateral, incluindo nanopartículas de ouro coloidal, microesferas tingidas/fluorescentes, entre outras. As membranas
- Hi-Flow™ Plus são adequadas para testes de fluxo lateral projetados para detectar analitos presentes em uma ampla variedade de matrizes de amostras, como sangue, saliva, urina, swabs nasofaríngeos, suor e outras.
Características e benefícios
- Fluxo consistente & Química de superfície, Processo de fabricação robusto
- Química de superfície patenteada, otimizada para aplicações de fluxo lateral
- Alto nível de qualidade: MQ400
- Parceiro e marca confiáveis, com décadas de experiência na fabricação de membranas
- Alta capacidade de produção, estoques elevados, múltiplas linhas de fabricação
- Pacotes de amostras convenientes disponíveis em vários formatos
- Quantidades em escala de fabricação disponíveis para compra online com envio imediato.
- tempo de fluxo capilar e espessura da membrana consistentes
- Morfologia superior da superfície, proporcionando distribuição uniforme e consistente de reagentes na superfície da membrana
- Formação de linhas de teste e controle nítidas, intensas e uniformes
- Consistência excelente entre lotes e dentro de um mesmo lote
- Melhor sensibilidade nos ensaios
- Reprodutibilidade excepcional
- Melhor rendimento na fabricação de testes de fluxo lateral.
- Entrega rápida e prazos de envio reduzidos.
- Sem interrupções no fornecimento
- Suporte técnico de excelência
Outras notas
Rolo com fenda única embalado individualmente para amostragem/avaliação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3