SCT061
BioTracker DACP-2 GSH Cys Dual Live Cell Dye
About This Item
Produtos recomendados
tipo
for cell culture
concentração
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnica(s)
cell based assay: suitable
método de detecção
fluorometric
Aplicação
Qualidade
Molar Mass: 538.49 g/mol
propriedades físicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1