Documentos
SCNY00060
Millipore
Filtro superior de tubo a vácuo Millipore® Steriflip®
pore size 60.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinônimo(s):
Unidade de filtração estéril para encaixe em tubos de centrífuga Steriflip®
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materiais
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
Steriflip®
Características
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
embalagem
pack of 25 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
138 mm
capacidade
50 mL
Diâmetro
6.4 cm
diâmetro do filtro
4 cm
área de filtração
7 cm2
capacidade do funil
50 mL
tamanho de poro
60.0 μm pore size
conector
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
A unidade de filtro Steriflip® é projetada para funcionar com tubos de centrífuga de 50 ml, o que elimina a transferência de amostras. É útil para a esterilização de soluções aquosas (até 50 ml), filtração estéril de lotes pequenos de meio de cultura, filtração estéril de tampões com proteína de alto valor ou componentes de molécula pequena e isolamento de células.
Aplicação
Para fins de pesquisa somente
A unidade de filtração estéril de centrífuga estéril para encaixe em tubos para centrífuga Steriflip® tem sido usada no isolamento de células estromais mesenquimais do cordão umbilical e de fibroblastos e células de músculos lisos.
Características e benefícios
  • Elimina despejos que podem ocorrer na transferência de amostras, através de um sistema fechado simples, assistido por vácuo
  • Pode isolar células de detritos celulares, usando qualquer um dos filtros de rede de náilon em diversos tamanhos de poro
  • Ideal para esterilização de lotes pequenos de meio de cultura
  • Acoplável a qualquer tubo de centrífuga padrão de 50 ml, eliminando materiais desnecessários, tempo e risco de derramamento
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Ye Gao et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 630228-630228 (2021-04-17)
Non-invasive biomarkers to identify patients with bladder outlet obstruction (BOO)-related dysfunction are still needed to guide clinical practice. The current study aims to investigate molecular alterations and biomarkers associated with partial BOO (PBOO) in rats. Sprague-Dawley rats were used to
J Robert Smith et al.
Stem cells international, 2016, 6810980-6810980 (2016-03-12)
Umbilical cord derived mesenchymal stromal cells (UC-MSCs) are a focus for clinical translation but standardized methods for isolation and expansion are lacking. Previously we published isolation and expansion methods for UC-MSCs which presented challenges when considering good manufacturing practices (GMP)
Artigos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.