Documentos Principais
SCGPCAPRE
Millipore
Filtro a vácuo Millipore® Steritop Plus
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, pack of 10 ea
Sinônimo(s):
SteriCap PLUS
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethersulfone membrane
polyethylene
polypropylene
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Características
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
embalagem
pack of 10 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
76 mm
Diâmetro
10 cm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
Matriz
Express PLUS
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
inlet hose barb
outlet bottle top (Universal)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O dispositivo de filtro universal para frascos Stericap PLUS com membrana Millipore Express PLUS propicia filtração a vácuo rápida e baixa incidência de ligação a proteínas, sem a necessidade de um pré-filtro na maioria dos casos. Ele filtra rapidamente, sem entupir, até mesmo soluções viscosas típicas de meios que contêm soro. Este dispositivo não citotóxico e não pirogênico pode ser usado para encher qualquer frasco classificado como sendo compatível com vácuo ou outro recipiente com um diâmetro interno de gargalo de 20 a 67 mm. Isso permite máxima versatilidade, capacidade, velocidade e eficiência de fluxo filtrante quando é preciso filtrar volumes maiores para dentro de recipientes com aberturas de diversos tamanhos.
Características e benefícios:
- Membrana Millipore Express PLUS para taxas de vazão mais rápidas e baixa incidência de ligação a proteínas
- Encaixa em qualquer frasco classificado como sendo compatível com vácuo, com diâmetro de 20 a 67, mm para máxima flexibilidade
- Alta capacidade de volume para etapas de preparo maiores e menos frequentes
- Botão de controle da vazão fácil para que o filtro possa ser facilmente transferido de um frasco para outro sem interromper o vácuo a cada transferência
- Isenta de contaminantes citotóxicos e pirogênicos para culturas celulares robustas e aplicações sensíveis downstream
Aplicações:
esterilização de soluções aquosas, preparo de meios, preparo de tampões
Aplicação
Somente para fins de pesquisa.
Princípio
Vácuo
forma física
Identificação por cor: Transparente
Nota de preparo
Método de esterilização
Irradiação por raios gama
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Filtração estéril
  • Uso pretendido: Filtração estéril de reagentes laboratoriais, tampões e meios.
  • Instruções de uso: Vide a seção Instruções de uso no guia do usuário do Stericup® PLUS
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERICAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are all GL45 bottles compatible, is there a max liter amount? Are they compatible with the 10LT GL45 bottles as well?
    1 answer
    1. This product is a universal bottle top filter suitable for containers with a neck ID of 20 - 67 mm. There is no threading, the cap is held in place by the vacuum pressure. The volume is dependent upon the type of solution being filtered. A maximum volume has not been determined, but should the membrane become physically fouled, it is no longer usable and must be replaced. A typical volume range of 5 - 10L may be expected when filtering the prepared tissue culture medium.
      See the following link to review a short instructional video on usage of this item:
      https://www.youtube.com/watch?v=kXekb-9w7Yk
      Please see the following link to review the user guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/406/550/pr02269w-rev-0920-ms.pdf
      Helpful?
  2. Which bottles are compatible with the Stericap Plus?
    1 answer
    1. GL45 bottles are compatible with the Stericap Plus.