SCCE019
Human Prostate Epithelial Cells, Adult
This prostate Cell line provides an ideal serum-free culture model, without retinoic acid, for the study of prostate cells when grown in our recommended medium.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human prostate (epithelial cells)
Nível de qualidade
embalagem
vial of 500,000 cells
fabricante/nome comercial
Chemicon®
EpiGRO®
Millipore
morfologia
(epithelial)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
liquid nitrogen
Descrição geral
This product is for Research Use Only. This product is not approved for human or veterinary use, or for use in in vitro diagnostic or clinical procedures
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Stem Cell Research
Embalagem
Componentes
Qualidade
fungal contamination.
Further growth: Guaranteed to provide 15 or more doublings when grown in the appropriate EpiGRO Medium.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1