Documentos Principais
PX1488
Supelco
Potassium Hydroxide Solution 45% W/W
TITRISTAR
Sinônimo(s):
Caustic Potash Solution
About This Item
Agency
traceable to NIST
Nível de qualidade
pressão de vapor
3 hPa ( 20 °C)
forma
liquid
pH
>14 (20 °C in H2O)
pb
136 °C/1013 hPa
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Nota de análise
Ammonium hydroxide precipitate: 0.01% max
Assay (acidimetric): 45.0% (w/w) min
Chloride (Cl): 0.005% max
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Ag): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Nickel (Ni): 5ppm max
Nitrogen compounds (as N): 5ppm max
Phosphate (PO4): 2.5ppm max
Potassium carbonate (K2CO3): 1.0% max
Sodium (Na): 0.025% max
Sulfate (SO4): 0.0015% max
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3