Documentos Principais
PX1130
Sigma-Aldrich
3-Picoline
Sinônimo(s):
3-Picoline, 3-Methylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
93.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número do índice EC:
203-636-9
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
6 hPa
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
144 °C/1013 hPa
pf
-18 °C
temperatura de transição
flash point 40 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
n1cc(ccc1)C
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
chave InChI
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análise
Assay (GC): 98% min
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 400ppm max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup