PX0396D
Ácido perclórico
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinônimo(s):
PCA
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
60.0-62.0% HClO4
Impurezas
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1 ppm Iron (Fe)
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SiO2)
resíduo de ignição
≤0.003%
cor
APHA: ≤10
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
chave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 10 max
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 1ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Residue after ignition: 0.003% max
Silicate and phosphate (as SiO2): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.001% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1